Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Cryule™ Engångsfrysboxar
Produktkod. 12623415 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Mått (L x B x H):
5 x 5 x 1,75 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Produktkod. 12623415
Brand: DWK Life Sciences™ 651492
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd i frys eller rumstemperatur
  • Lagrar 1 och 2 ml kryogena flaskor
  • Rymmer 81 fristående eller rundbottnade flaskor
  • Kartonger tål temperaturer för flytande kväve till -196 °C (-320,8 °F)
  • Polyetenbelagd spånskivalåda för användning med ångfas av flytande kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Disponibel
Material Spånskiva
Form Fyrkantig
Typ Frysbox
För användning med (applikation) Lagra Cryule Flaskor i frysar eller vid rumstemperatur
Håller 81 Fristående eller rund botten Cryule Vials
Mått (L x B x H) 5 x 5 x 1,75 tum.
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Höjd (engelska) 1,75 tum
Höjd (metrisk) 4.4 cm