Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Cryule™ Gold-Band™ Kryogena ampuller
Produktkod. 10310040 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
1,2 ml
2 ml
Produkttyp:
Förinställd kryogen ampull
Vacule Ampull
Höjd (metrisk):
5,8 cm
7 cm
10,8 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Produktkod. 10310040
Brand: DWK Life Sciences™ 651502
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
För konservering av biologiska material med flytande kväve
  • Lågt extraherbart borosilikatglas
  • Gold-Band funktionen indikerar förscoring
  • Spetsar på förskårade ampuller snäpper lätt av utan filning
  • Designad för lagring vid låg temperatur och snabb upptining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Material Borsilikatglas
Produkttyp Vacule Ampull
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 1 cm
Diameter (engelska) Yttre 0,39 tum
Höjd (metrisk) 10,8 cm
Höjd (engelska) 4,25 tum
Diameter (metrisk) Överst 1 cm
Diameter (engelska) Överst 0,39 tum
Certifikat och efterlevnad ASTM E438 Typ I