Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Cryule™ 1,2 ml kryogen ampull, oskårad, klart glas
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
- Tillverkad av lågextraherande borosilikatglas för att skydda mot förändringar i pH och bibehålla innehållets renhet
- Specialdesign möjliggör lagring vid låga temperaturer och möjliggör även snabb upptining
- Ampuller kan vara hermetiskt spetsförseglade eller dragförseglade.
Beställningsinfo
Levereras med kapsyler, i 10 påsar à 50 st per förpackning.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 0,43 tum. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.8 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 1.2 mL |
| För användning med (applikation) | För bevarande av biologiska prover; lagring vid låga temperaturer |
| Höjd (engelska) | 2,28 tum. |
| Höjd (metrisk) | 58 mm |
| Kvantitet | 144/Cs. |
| Visa mer |