Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Cryule™ Ställar av polypropen
Produktkod. 11581335 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Positioner:
50
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
11581335 50 Paket med 5
1 options
Produktkod. 11581335 Leverantör DWK LIFE SCIENCES™ Leverantörsnummer 985800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4771.75 SEK
    2018.86 SEK / Paket med 5
    Save 2752.89 SEK
    57% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Formgjutna hörn ger stabilitet under stapling
  • Alfanumeriskt index ger enkel providentifiering
  • Autoklaverbar vid 121 °C (249,8 °F) i 20 minuter
  • Se beställningstabell för rörkompatibilitet
Beställningsinfo
4L x 7,62 W x 0,87 tum. H (10,2 x 19,4 x 2,2 cm)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Vials
Material Polypropen
Positioner 50
Form Rund
Staplingsbar Ja
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) 50 Cryule 1 och 2 ml 12 mm dia. rundbottnade autosamplerflaskor med skruvlock eller 12 x 75 mm glasodlingsrör
Mått (L x B x H) 7,4 x 4 x 0,86 tum. (19 x 10 x 2,2 cm)
Längd (metrisk) 19 cm
Längd (engelska) 7,4 tum
Bredd (engelska) 4 tum
Höjd (engelska) 0,86 tum.
Diameter (metrisk) Well 1.25 cm
Produkttyp Flaskställ
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Hyllor None
Höjd (metrisk) 2.2 cm
Array 5 x 10
Bredd (metrisk) 10 cm