Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Decappers
Produktkod. 10044241 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Förslutningstyp:
13 mm lock
30 mm lock
Produkttyp:
Handmanövrerad decapper
Tångstil Decapper
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Produkttyp Förpackningsstorlek
10044241 13 mm lock Tångstil Decapper Varje
10628332 30 mm lock Handmanövrerad decapper Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10044241 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 224372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 SEK
    1740.19 SEK / Paket med 1
    Save 324.81 SEK
    15% Av
I lager
Dessa crimpers används för flip cap tätningar och för aluminium tätningar
Specifikationer
Förslutningstyp 13 mm lock
För användning med (utrustning) Flip Cap-tätningar och aluminiumtätningar
Produkttyp Tångstil Decapper