Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Decappers
Produktkod. p-206810 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Förslutningstyp:
13 mm lock
30 mm lock
Typ:
Decapper i tångstil
Handmanövrerad decapper
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10628332
Brand: DWK Life Sciences 224357
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa crimpers används för flip cap tätningar och för aluminium tätningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutningstyp 30 mm lock
Typ Handmanövrerad decapper
För användning med (utrustning) Flip Cap-tätningar och aluminiumtätningar