Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Däcksats för kompakt rullsystem för miniflaskor
Produktkod. 10563133 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Kol
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10563133 Kol Varje
1 options
Produktkod. 10563133 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W348920CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10846.50 SEK
    10302.35 SEK / Paket med 1
    Save 544.15 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 23-07-2027
Mini Bottle Deck Kit kan läggas till Mini Bottle Roller Culture Apparatus för att rymma ytterligare fyra flaskor per däck.
  • Kan lägga till upp till max 2 kit per enhet.
Specifikationer
Produkttyp Däcksats
Vikt (engelska) 9 lb.
Vikt (metrisk) 4 kg
Färg Kol
För användning med (utrustning) Mini flaskvalskulturapparat
Inkluderar Monterat rulldäck, 4 stödstolpar, drivrem, nödvändig hårdvara och monteringsanvisning