Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Däcksats för kompakt rullsystem för små flaskor
Produktkod. 10579311 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Kompakt liten flaskvalsodlingsapparat
Wheaton bänktopp liten rullodlingsapparatsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10579311 Kompakt liten flaskvalsodlingsapparat Varje
10411393 Wheaton bänktopp liten rullodlingsapparatsystem Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10579311 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 348930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9061.50 SEK
    8606.34 SEK / Paket med 1
    Save 455.16 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Varje däck rymmer två rullflaskor
  • Fästs snabbt och enkelt på Wheaton Kompakt rullsystem för små flaskor (ovan), som tar emot två extra däck
  • Satsen innehåller monterat rulldäck, fyra stödstolpar, drivrem, nödvändig hårdvara och monteringsanvisningar
Beställningsinfo
Vikt: 5 lb. (2,3 kg)
Specifikationer
Produkttyp Däcksats
Vikt (engelska) 9 lb.
Vikt (metrisk) 4 kg
Färg Kol
För användning med (utrustning) Kompakt liten flaskvalsodlingsapparat
Inkluderar Monterat rulldäck, 4 stödstolpar, drivrem, nödvändig hårdvara och monteringsanvisning