Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Däcksats för kompakt rullsystem för små flaskor
Produktkod. p-177178 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
Kompakt liten flaskvalsodlingsapparat
Wheaton bänktopp liten rullodlingsapparatsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10579311
Brand: DWK Life Sciences 348930
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varje däck rymmer två rullflaskor
  • Fästs snabbt och enkelt på Wheaton Kompakt rullsystem för små flaskor (ovan), som tar emot två extra däck
  • Satsen innehåller monterat rulldäck, fyra stödstolpar, drivrem, nödvändig hårdvara och monteringsanvisningar
Beställningsinfo
Vikt: 5 lb. (2,3 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Däcksats
Vikt (engelska) 9 lb.
Vikt (metrisk) 4 kg
Färg Kol
För användning med (utrustning) Kompakt liten flaskvalsodlingsapparat
Inkluderar Monterat rulldäck, 4 stödstolpar, drivrem, nödvändig hårdvara och monteringsanvisning