Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Däck för rullkulturapparater
Produktkod. 10069040 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Antal positioner:
5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal positioner Förpackningsstorlek
10069040 5 Varje
1 options
Produktkod. 10069040 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 348969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25268.25 SEK
    18179.30 SEK / Paket med 1
    Save 7088.95 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-03-2027
Extra del för rullodlingsapparat
  • Fem position
  • För förvaring av rullflaskor av glas eller plast
  • Ger en total yta på 75 000 cm
  • Överensstämmer med UL, CSA och CE standarder
Specifikationer
Håller Rullflaskor (108 till 121 mm diameter och upp till 550 mm L)
Produkttyp Däck för rullkulturapparat
Mått (L x B x H) 24,4 x 29,5 x 7,12 tum (62 x 75,6 x 18,1 cm)
Höjd (engelska) 7,12 tum
Höjd (metrisk) 18.1 cm
Längd (engelska) 24,4 tum
Längd (metrisk) 62 cm
Bredd (engelska) 29,5 tum
Bredd (metrisk) 75.6 cm
Antal positioner 5