Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Diazometangeneratorer för gaskromatografi
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Höjd (metrisk):
19 cm
20 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Använder genomskinliga fettfria fogar
- «O« ring krävs inte
- Tillverkad av lågt extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASMT™ E 438 Typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass A |
| Höjd (engelska) | 7,8 tum |
| Höjd (metrisk) | 20 cm |
| Inkluderar | O-ringsklämma, ett skruvlock 13-425 med en utskuren topp och en ptfe-belagd gummifoder |
| Typ | Diazometangenerator |