Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Engångs trumtjuvar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
75 ml
150 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,29 tum.
0,47 tum.
0,7 tum
Diameter (metrisk) Yttre:
0,75 cm
1,2 cm
1,8 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 24
Beskrivning
- Sätt helt enkelt in det tomma röret i trumman, håll tummen över toppen och ta ut provet
- Soda-lime glasenheter går lätt sönder för snabb kassering
- Längd: 43 tum. (109 cm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trumtjuven |
| Material | Soda Lime Glas |
| Kapacitet (engelska) | 2,53 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Idealisk för snabb och enkel provhämtning |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,47 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1,2 cm |
| Längd (engelska) | 43 tum. |
| Längd (metrisk) | 109.2 cm |