Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Engångs trumtjuvar
Produktkod. 12497311 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
75 ml
150 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,29 tum.
0,47 tum.
0,7 tum
Diameter (metrisk) Yttre:
0,75 cm
1,2 cm
1,8 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (engelska) Yttre Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
12497311 25 ml 0,29 tum. 0,75 cm Paket med 100
12407321 75 ml 0,47 tum. 1,2 cm Paket med 24
12417321 150 ml 0,7 tum 1,8 cm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12497311 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 885300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5110.00 SEK
    3844.03 SEK / Paket med 100
    Save 1265.97 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 13-04-2027
Ekonomisk och bekväm att använda
  • Sätt helt enkelt in det tomma röret i trumman, håll tummen över toppen och ta ut provet
  • Soda-lime glasenheter går lätt sönder för snabb kassering
  • Längd: 43 tum. (109 cm)
Spécification
Produkttyp Trumtjuven
Material Soda Lime Glas
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Idealisk för snabb och enkel provhämtning
Diameter (engelska) Yttre 0,29 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 0,75 cm
Längd (engelska) 43 tum.
Längd (metrisk) 109.2 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.