Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Engångs trumtjuvar
Produktkod. p-166144 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
75 ml
150 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,29 tum.
0,47 tum.
0,7 tum
Diameter (metrisk) Yttre:
0,75 cm
1,2 cm
1,8 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 24
Produktkod. 12407321
Brand: DWK Life Sciences 885302
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ekonomisk och bekväm att använda
  • Sätt helt enkelt in det tomma röret i trumman, håll tummen över toppen och ta ut provet
  • Soda-lime glasenheter går lätt sönder för snabb kassering
  • Längd: 43 tum. (109 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Trumtjuven
Material Soda Lime Glas
Kapacitet (engelska) 2,53 oz.
Kapacitet (metrisk) 75 ml
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Idealisk för snabb och enkel provhämtning
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 1,2 cm
Längd (engelska) 43 tum.
Längd (metrisk) 109.2 cm