Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Coliwasa engångsprovtagare i glas
Produktkod. 12477301 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12477301 200 ml Paket med 12
1 options
Produktkod. 12477301 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 885220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.75 SEK
    2904.39 SEK / Paket med 12
    Save 156.36 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 30-03-2027
Tillverkad av soda-lime glas med vätsketät PTFE-fodrad tätning
  • Förskårade komponenter möjliggör enkel kassering
  • PTFE-tätningen låser den provtagna kolonnen på plats
  • Överför provet till lämplig behållare utan förlust
Beställningsinfo
Mått: 0,88 tum dia. x 42 tum (2,2 x 107 cm); Avsmalnande botten med 0,5 tum dia. (1,3 cm) öppning
Specifikationer
Produkttyp Coliwasa provtagare
Material Soda Lime Glas
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tätningsmaterial PTFE
Kapacitet (engelska) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Disponibel Engångsbruk
Diameter (engelska) Öppning 0,5 tum
Diameter (engelska) Yttre 0,86 tum.
Diameter (metrisk) öppning 1.3 cm
Diameter (metrisk) Yttre 2.2 cm
Längd (engelska) 41,92 tum.
Längd (metrisk) 106.5 cm