Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce vävnadsslipare
Produktkod. 11511305 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
7 mL
15 mL
40 mL
Längd (engelska):
4,92 tum.
6,8 tum
8,26 tum.
11,2 tum
Längd (engelska) rör:
1,8 tum
3,22 tum.
3,7 tum
5,5 tum
Rördiameter (engelska) Utsida:
0,43 tum.
0,51 tum
0,86 tum.
1,25 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (engelska) Längd (engelska) rör Rördiameter (engelska) Utsida Förpackningsstorlek
11511305 15 mL 8,26 tum. 3,7 tum 0,86 tum. Paket med 2
11501305 7 mL 6,8 tum 3,22 tum. 0,51 tum Paket med 2
11591295 50 pmol RNA per reaktion 4,92 tum. 1,8 tum 0,43 tum. Paket med 2
11521305 40 mL 11,2 tum 5,5 tum 1,25 tum. Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11511305 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 357544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5229.22 SEK
    4825.51 SEK / Paket med 2
    Save 403.71 SEK
    7% Av
I lager
Idealisk för enzymstudier. Wheaton™ Dounce Tissue Grinders är designade för att behålla en hög andel cellkärnor, mitokondrier och proteiner i mjukvävnader eller cellsuspensioner.
  • Provet täcker mortelstöten och förhindrar värmeuppbyggnad genom att minska friktionen mot morteln
  • Mortel har en stor behållare och hällande läpp
  • Levereras med“ lösa” och“ stram” stötar
  • Komponenterna är gjorda av lågutdragbart borosilikatglas
Beställningsinfo
  • Tät morgonstöt: 0,0020± 0,001 tum. (0,05± 0,025 mm)
  • Frigång för lös stöt: 0,114± 0,001 tum. (0,114± 0,025 mm)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Material Borsilikatglas
Produkttyp Dounce Tissue Grinder
För användning med (applikation) Designad för att behålla en hög andel cellkärnor, mitokondrier och proteiner i mjukvävnader eller cellsuspensioner
Längd (engelska) 8,26 tum.
Längd (metrisk) 210mm
Längd (engelska) rör 3,7 tum
Längd (metrisk) rör 94mm
Rördiameter (engelska) Utsida 0,86 tum.
Rördiameter (metrisk) utsida 22mm