Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce vävnadsslipare
Produktkod. 11591295 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet:
0,03 oz., 1 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Längd (engelska):
4,92 tum.
6,8 tum
8,26 tum.
11,2 tum
Längd (engelska) rör:
1,8 tum
3,22 tum.
3,7 tum
5,5 tum
Rördiameter (engelska) Utsida:
0,43 tum.
0,51 tum
0,86 tum.
1,25 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Längd (engelska) Längd (engelska) rör Rördiameter (engelska) Utsida Förpackningsstorlek
11591295 0,03 oz., 1 ml 4,92 tum. 1,8 tum 0,43 tum. Paket med 2
11511305 0,5 oz., 15 ml 8,26 tum. 3,7 tum 0,86 tum. Paket med 2
11501305 0,23 oz., 7 ml 6,8 tum 3,22 tum. 0,51 tum Paket med 2
11521305 1,35 oz., 40 ml 11,2 tum 5,5 tum 1,25 tum. Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11591295 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 357538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4747.79 SEK
    3834.68 SEK / Paket med 2
    Save 913.11 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 27-10-2026
Idealisk för enzymstudier. Wheaton™ Dounce Tissue Grinders är designade för att behålla en hög andel cellkärnor, mitokondrier och proteiner i mjukvävnader eller cellsuspensioner.
  • Provet täcker mortelstöten och förhindrar värmeuppbyggnad genom att minska friktionen mot morteln
  • Mortel har en stor behållare och hällande läpp
  • Levereras med“ lösa” och“ stram” stötar
  • Komponenterna är gjorda av lågutdragbart borosilikatglas
Beställningsinfo
  • Tät morgonstöt: 0,0020± 0,001 tum. (0,05± 0,025 mm)
  • Frigång för lös stöt: 0,114± 0,001 tum. (0,114± 0,025 mm)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,03 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Material Borsilikatglas
Produkttyp Dounce Tissue Grinder
För användning med (applikation) Designad för att behålla en hög andel cellkärnor, mitokondrier och proteiner i mjukvävnader eller cellsuspensioner
Längd (engelska) 4,92 tum.
Längd (metrisk) 125mm
Längd (engelska) rör 1,8 tum
Längd (metrisk) rör 48mm
Rördiameter (engelska) Utsida 0,43 tum.
Rördiameter (metrisk) utsida 11mm
Kapacitet 0,03 oz., 1 ml