Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Dounce vävnadsslipare
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet:
0,03 oz., 1 ml
0,23 oz., 7 ml
0,5 oz., 15 ml
1,35 oz., 40 ml
Längd (engelska):
4,92 tum.
6,8 tum
8,26 tum.
11,2 tum
Längd (engelska) rör:
1,8 tum
3,22 tum.
3,7 tum
5,5 tum
Rördiameter (engelska) Utsida:
0,43 tum.
0,51 tum
0,86 tum.
1,25 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Idealisk för enzymstudier. Wheaton™ Dounce Tissue Grinders är designade för att behålla en hög andel cellkärnor, mitokondrier och proteiner i mjukvävnader eller cellsuspensioner.
- Provet täcker mortelstöten och förhindrar värmeuppbyggnad genom att minska friktionen mot morteln
- Mortel har en stor behållare och hällande läpp
- Levereras med“ lösa” och“ stram” stötar
- Komponenterna är gjorda av lågutdragbart borosilikatglas
Beställningsinfo
- Tät morgonstöt: 0,0020± 0,001 tum. (0,05± 0,025 mm)
- Frigång för lös stöt: 0,114± 0,001 tum. (0,114± 0,025 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Dounce Tissue Grinder |
| För användning med (applikation) | Designad för att behålla en hög andel cellkärnor, mitokondrier och proteiner i mjukvävnader eller cellsuspensioner |
| Längd (engelska) | 8,26 tum. |
| Längd (metrisk) | 210mm |
| Längd (engelska) rör | 3,7 tum |
| Längd (metrisk) rör | 94mm |
| Rördiameter (engelska) Utsida | 0,86 tum. |
| Visa mer |