Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ EC-borosilikatglas med skruvgänga provflaskor med gummifodrade lock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1,8 ml
2,0 ml
4,0 ml
8,0 ml
12,0 ml
16,0 ml
24,0 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Genomskinliga flaskor är tillverkade av Wheaton 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med ASTM Typ I, Klass A och USP Typ I krav
- Bärnstensfärgade flaskor är tillverkade av Wheaton 320 bärnstensfärgat glas som överensstämmer med USP Typ I-krav för att skydda ljuskänsliga prover
- Flaskor och skruvlock förpackade separat
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | 14B Gummi |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 1,8 ml |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 0.5 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |