Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ EC-borosilikatglas med skruvgänga provflaskor med gummifodrade lock
Produktkod. 13111803 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1,8 ml
2,0 ml
4,0 ml
8,0 ml
12,0 ml
16,0 ml
24.0 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 13111803
Brand: DWK Life Sciences 224720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekvämt förpackad i två krympförpackade förpackningar med 100 flaskor vilket minskar kontaminering från korrugerat material som finns i traditionella förpackningar.
  • Genomskinliga flaskor är tillverkade av Wheaton 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med ASTM Typ I, Klass A och USP Typ I krav
  • Bärnstensfärgade flaskor är tillverkade av Wheaton 320 bärnstensfärgat glas som överensstämmer med USP Typ I-krav för att skydda ljuskänsliga prover
  • Flaskor och skruvlock förpackade separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) 14B Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borosilikatglas (lågt extraherbart)
Volym (metrisk) 1,8 ml
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 0.5 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 35 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A
Stängningsstorlek 8-425