Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ EC Borosilikatglas Skruvgänga provflaskor utan lock
Produktkod. 11738789 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4,0 ml
8,0 ml
12,0 ml
16,0 ml
20 ml
24,0 ml
40 ml
60 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 143
Paket med 200
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg unitSize
11738789 20 ml Klart Paket med 200
11748789 40 ml Klart Paket med 200
11768789 1,8 ml Bärnsten Paket med 200
10776864 4,0 ml Bärnsten Paket med 200
10250422 8,0 ml Bärnsten Paket med 200
11768779 1,8 ml Klart Paket med 200
10627374 2,0 ml Klart Paket med 200
10145843 4,0 ml Klart Paket med 200
10532184 12,0 ml Klart Paket med 200
11728789 16,0 ml Klart Paket med 200
10463265 24,0 ml Klart Paket med 200
11758789 60 ml Klart Paket med 143
10103733 2 ml Bärnsten Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11738789 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W224809
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Wheaton 33 lågutdragbart borosilikatglas. Wheaton™ EC Borosilikatglas skruvgängade provflaskor utan lock är ekonomiskt prissatta och bekvämt förpackade i två krympförpackade förpackningar som minskar kontaminering från korrugerat material som finns i traditionella förpackningar.
  • Kepsar packas separat
  • Välj mellan bärnstensfärgat eller klart glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borosilikatglas (lågt extraherbart)
Volym (metrisk) 20 ml
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 5 dr.
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A
Höjd (metrisk) 57 mm