Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ EC Borosilikatglas Skruvgänga provflaskor utan lock
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Kepsar packas separat
- Välj mellan bärnstensfärgat eller klart glas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30 mm |
| Material | Borosilikatglas (lågt extraherbart) |
| Volym (metrisk) | 60 ml |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 15 dr. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A |
| Höjd (metrisk) | 125 mm |