Beskrivning
Ekonomiskt prissatt genom att förpacka flaskor och skruvlock separat. Wheaton™ EC-provflaskor finns tillgängliga i antingen klart eller bärnstensfärgat glas.
- Genomskinliga flaskor gjorda av lågextraherbart borosilikatglas som ger överlägsen kemisk resistens
- Klara flaskor överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
- Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I-krav för ljustransmission för att skydda ljuskänsliga produkter
- Flaskor förpackade i krympförpackade förpackningar om 100 st vilket minskar korrugerad kontaminering
- 14B gummifodrade svarta fenolskruvlock för vattenhaltiga prover
- PTFE-belagd 14B gummifodrad svart fenolskruvlock för organiska prover
- Flaskor och kapsyler är autoklaverbara
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/14B Gummi |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 16 ml |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 4.3 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Visa mer |