Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ EC-provflaskor
Produktkod. p-205450 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
8 ml
8,0 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Färg:
Bärnsten
Klart
Stängningsstorlek:
13-425
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Färg Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10550372 16 ml 21 mm Klart 13-425 Paket med 200
10343083 4 ml 15 mm Klart 13-425 Paket med 200
13401459 24 ml 23 mm Klart 13-425 Paket med 200
10006621 8,0 ml 17 mm Bärnsten 8-425 Paket med 200
12422741 1,8 ml 12 mm Bärnsten 8-425 Paket med 200
10696833 2,0 ml 12 mm Bärnsten 8-425 Paket med 200
11511185 12 ml 19 mm Klart 13-425 Paket med 200
11728929 8 ml 17 mm Klart 13-425 Paket med 200
11768929 2 ml 12 mm Klart 8-425 Paket med 200
10781323 4,0 ml 15 mm Bärnsten 13-425 Paket med 200
10698052 1,8 ml 12 mm Klart 8-425 Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10550372 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 224746
Ekonomiskt prissatt genom att förpacka flaskor och skruvlock separat. Wheaton™ EC-provflaskor finns tillgängliga i antingen klart eller bärnstensfärgat glas.
  • Genomskinliga flaskor gjorda av lågextraherbart borosilikatglas som ger överlägsen kemisk resistens
  • Klara flaskor överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
  • Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I-krav för ljustransmission för att skydda ljuskänsliga produkter
  • Flaskor förpackade i krympförpackade förpackningar om 100 st vilket minskar korrugerad kontaminering
  • 14B gummifodrade svarta fenolskruvlock för vattenhaltiga prover
  • PTFE-belagd 14B gummifodrad svart fenolskruvlock för organiska prover
  • Flaskor och kapsyler är autoklaverbara
Specifikationer
Material (liner) PTFE/14B Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 16 ml
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 4.3 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 200/Cs.
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, USP Typ I, Klass A
Höjd (metrisk) 73 mm
Produkttyp Provflaska med skruvlock