Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Crimpers
Produktkod. 10712573 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
13 mm Flip-cap tätningar
20 mm Flip-cap tätningar
30 mm aluminiumtätningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10712573
Brand: DWK Life Sciences 224307
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäst tätningar enkelt med dessa högkvalitativa crimpers
  • Märkt för snabb identifiering
  • Dämpat, kort ergonomiskt handtag
  • Polerade crimpkäftar
  • Fjädermontering
  • Justerbart stopp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 30 mm aluminiumtätningar