Beskrivning
- Märkt för snabb identifiering
- Dämpat, kort ergonomiskt handtag
- Polerade krimpkäftar
- Vårmontering
- Justerbart stopp
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla förvaringsrör | Rör med 13 mm krymplock |
| Drift | Manuell |
| Typ | Manuell Crimper |
| För användning med (utrustning) | 13 mm Flip-cap tätningar |
| Storlek | 13 mm |