Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Crimpers
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
För användning med (utrustning):
13 mm Flip-cap tätningar
20 mm Flip-cap tätningar
30 mm aluminiumtätningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Märkt för snabb identifiering
- Dämpat, kort ergonomiskt handtag
- Polerade crimpkäftar
- Fjädermontering
- Justerbart stopp
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 30 mm aluminiumtätningar |