Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Ex-Traction™ Vials
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
4 mL
8 mL
10 mL
20 mL
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
22-400
24-400
Basstil:
Konisk
Plan
Kvantitet:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
Precisionstillverkad av lågextraherbart borosilikatglas. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Flaskor överensstämmer med ASTM Typ I, Klass A och USP Typ I krav.
- Stor, slät, platt bottenyta ger större stabilitet och valfri 2D-streckkodsplacering
- Konisk brunnsdesign säkerställer maximal återvinning av högvärdiga prover
- Tillverkad för felsäker drift i automatiserade provhanterings- och lagringssystem
- Borosilikatglas av typ I klass A förhindrar förändringar i pH och bibehåller innehållets renhet
- För insamling, automatiserad hantering, lagring och maximal hämtning av prover
- Förslutningar finns separat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| För användning med (applikation) | För automatisk eller manuell provlagring |
| Höjd (engelska) | 1,77 tum. |
| Basstil | Plan |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Kvantitet | 250/Cs. |
| Visa mer |