Beskrivning
Precisionstillverkad av lågextraherbart borosilikatglas. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Flaskor överensstämmer med ASTM Typ I, Klass A och USP Typ I krav.
- Stor, slät och platt bottenyta ger större stabilitet och valfri placering av 2D-streckkoder
- Konisk brunnsdesign säkerställer maximal återvinning av högvärdiga prover
- Tillverkad för felsäker drift i automatiserade provhanterings- och lagringssystem
- Borosilikatglas av typ I klass A förhindrar pH-förändringar och bibehåller innehållsrenhet
- Tung väggdesign för ökad säkerhet och skydd
- För insamling automatiserad hantering, förvaring och maximal utvinning av prover
- Stängningar finns tillgängliga separat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 4 ml |
| För användning med (applikation) | För automatisk eller manuell provlagring |
| Höjd (engelska) | 1,77 tum. |
| Basstil | Plan |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |