Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Ex-Traction™ Vials
Produktkod. p-3532085 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
10 ml
20 ml
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
22-400
24-400
Basstil:
Konisk
Plan
Kvantitet:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Stängningsstorlek Basstil Kvantitet Förpackningsstorlek
10426453 2 ml 13-425 Plan 250/Cs. Paket med 250
10130063 2 ml 13-425 Konisk 1000/Cs. Paket med 1000
10373843 4 ml 13-425 Plan 250/Cs. Paket med 250
10508013 4 ml 13-425 Plan 1000/Cs. Paket med 1000
10598013 8 ml 15-425 Plan 250/Cs. Paket med 250
10180203 8 ml 15-425 Konisk 1000/Cs. Paket med 1000
10292743 10 ml 22-400 Plan 100/Cs. Paket med 100
10661844 20 ml 22-400 Konisk 100/Cs. Paket med 100
10140303 20 ml 24-400 Konisk 500/Cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10426453 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W224601
Precisionstillverkad av lågextraherbart borosilikatglas. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Flaskor överensstämmer med ASTM Typ I, Klass A och USP Typ I krav.
  • Stor, slät, platt bottenyta ger större stabilitet och valfri 2D-streckkodsplacering
  • Konisk brunnsdesign säkerställer maximal återvinning av högvärdiga prover
  • Tillverkad för felsäker drift i automatiserade provhanterings- och lagringssystem
  • Borosilikatglas av typ I klass A förhindrar förändringar i pH och bibehåller innehållets renhet
  • För insamling, automatiserad hantering, lagring och maximal hämtning av prover
  • Förslutningar finns separat
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) För automatisk eller manuell provlagring
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Basstil Plan
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 250/Cs.
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass A, USP Typ I
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp High Recovery Vial