Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - bärnstensfärgade flaskor med 11 mm crimpfinish
Produktkod. 12404901 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg (sigill):
Blått
Grön
Naturlig
Rött
Kvantitet:
100 Cs.
100-pack
Material (liner):
PTFE/Silicon Septa
PTFE/Silicon/PTFE
PTFE/gummi
PTFE/silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12404901
Brand: DWK Life Sciences W22517201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wheaton E-Z Flaskorna har en 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som de minskar skadorna på autosamplernålen.
  • Tillverkad av certifierat bärnstensfärgat typ I borosilikatglas
  • Flaskor är förpackade 100 per hyllförpackning och 10 förpackningar per låda
  • 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som skadorna på autosamplernålen minskar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Naturlig
Material (liner) PTFE/gummi
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1.8 mL
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Material (tätning) Aluminium
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100-pack
Stängningsstorlek 11 mm