Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - bärnstensfärgade flaskor med 11 mm crimpfinish
Produktkod. 12464901 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg (sigill):
Blått
Grön
Naturlig
Rött
Kvantitet:
100 Cs.
100-pack
Material (liner):
PTFE/Silicon Septa
PTFE/Silicon/PTFE
PTFE/gummi
PTFE/silikon
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12464901
Brand: DWK Life Sciences W2251720204
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wheaton E-Z Flaskorna har en 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som de minskar skadorna på autosamplernålen.
  • Tillverkad av certifierat bärnstensfärgat typ I borosilikatglas
  • Flaskor är förpackade 100 per hyllförpackning och 10 förpackningar per låda
  • 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som skadorna på autosamplernålen minskar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) Blått
Material (liner) PTFE/Silicon Septa
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1.8 mL
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Material (tätning) Aluminium
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100-pack
Stängningsstorlek 11 mm