Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - bärnstensfärgade flaskor med 11 mm crimpfinish
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg (sigill):
Blått
Grön
Naturlig
Rött
Kvantitet:
100 Cs.
100-pack
Material (liner):
PTFE/Silicon Septa
PTFE/Silicon/PTFE
PTFE/gummi
PTFE/silikon
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Description
- Tillverkad av certifierat bärnstensfärgat typ I borosilikatglas
- Flaskor är förpackade 100 per hyllförpackning och 10 förpackningar per låda
- 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som skadorna på autosamplernålen minskar
Specifications
Specifications
| Färg (sigill) | Rött |
| Material (liner) | PTFE/Silicon/PTFE |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 1.8 mL |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Material (tätning) | Aluminium |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Show More |