Beskrivning
Wheaton Kromatografiflaskor och tillbehör är designade för problemfri drift i de flesta autoprovtagare. Den innovativa designen av E-Z Vial och insats med begränsad volym gör att insatsen kan centreras exakt inuti flaskan.
- Storlek: 1,8 ml, 12 dia. x 32 mm H
- Tillverkad av klart eller bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
- För användning i både GC- och HPLC-applikationer
- Insatser med begränsad volym med steg tillgängliga separat
Beställningsinfo
Flaskor och kapsyler säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 1.8 mL |
| För användning med (applikation) | Både GC- och HPLC-applikationer |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Inkluderar | Med skrivlapp |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Kvantitet | 1000 Cs. |
| Stängningsstorlek | 10-425 |
| Visa mer |