Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vials™
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Förslutningstyp:
Crimp Cap
Crimp/Snap
Skruvlock
Material:
Borsilikatglas
Kiselglas
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- 12 mm dia.x 32 mm H (0,47x 1,26 tum)
- 11 mm (0,43 tum) crimp topp
- 1,8 ml (0,06 oz)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Kiselglas |
| Volym (metrisk) | 1.8 mL |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Förslutningstyp | Crimp/Snap |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Stängningsstorlek | 11 mm |
| Markeringspunkt | Nej |