Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vials™
Produktkod. 12404841 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Förslutningstyp:
Crimp Cap
Crimp/Snap
Skruvlock
Material:
Borsilikatglas
Kiselglas
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 12404841
Brand: DWK Life Sciences W2251510204
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autosamplerflaskor av glas med stor öppning
  • 12 mm dia.x 32 mm H (0,47x 1,26 tum)
  • 11 mm (0,43 tum) crimp topp
  • 1,8 ml (0,06 oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/silikon
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1.8 mL
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100 Cs.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej