Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Förlängda kontrollerade 20 mm LDPE droppspetsar
Produktkod. p-3306208 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Vitt
Material:
LDPE
Polyeten
nr per ärende:
100 Cs.
1000 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 12436081
Brand: DWK Life Sciences W242434A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
20 mm förlängd kontrollerad droppspets gjord av LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Förlängd kontrollerad droppspets doserar en droppe i taget
  • Den genomsnittliga droppstorleken är 44 μL± 6 μL
  • Ask om 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Material Polyeten
nr per ärende 1000 Cs.
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Drop Storlek 41μ L
Produkttyp Dropper Tips
För användning med (utrustning) Droppa flaska i plast