Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glas 20-slides färgningsskål med löstagbart ställ
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Med avtagbart ställ
- Löstagbart glasställ har ett fjädertrådshandtag för manuell färgning av upp till tjugo horisontella objektglas
- Botten på hyllan är öppen för snabb nedsänkning i och dränering av fläckar
- Håller objektglas som mäter 3x 1 tum. (75x 25 mm), 3x 1 1/2 tum. (75x 38 mm) och 3x 2 tum. (75x 51 mm)
- Tillverkad av soda-lime glas
Beställningsinfo
L x B x H:: 4,125 x 2,75 x 3,375 tum. (105 x 70 x 85 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Bottenform | Rektangulär |
| Färg | Clear |
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Fläckningsskål |
| Inkluderar | Löstagbar räckvidd i glas med öppen botten |
| Slide Count | 20 |
| Mått (L x B) | 3,7 x 2,9 tum. (9,5 x 7,6 cm) |
| Längd (engelska) | 3,7 tum |
| Längd (metrisk) | 95 mm |
| Visa mer |