Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glas 20mL scintillationsflaskor: Polypropenlock
Produktkod. 10560503 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material (liner):
Metallfolie, massa
Skummad polyeten
Stängningsstorlek:
12,3 mm
13,1 mm
Färg:
Clear, Vitt
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Stängningsstorlek Färg Förpackningsstorlek
10560503 Skummad polyeten 12,3 mm Clear, Vitt Paket med 500
11768819 Metallfolie, massa 13,1 mm Clear, Vitt Paket med 500
11586315 Skummad polyeten 13,1 mm Klart Paket med 500
11748819 Metallfolie, massa 12,3 mm Klart Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10560503 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 986540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4255.00 SEK
    3736.06 SEK / Paket med 500
    Save 518.94 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Upprätthåll tätningens integritet med olika lockfoder. Wheaton Science Products™ Glas 20 ml scintillationsflaskor: Polypropenlock är kemiskt inerta, lämpliga för starka lösningsmedel och kemikalier med hög renhet.
  • Kemiskt inert, lämplig för starka lösningsmedel och högrena kemikalier
  • Olika lock liners finns tillgängliga för att bibehålla tätningens integritet
  • Bakgrundsräkningarna är konsekventa och låga; ultraviolett transmission är hög
  • Med skruvlock fästa på ampuller
  • Flaskor är gjorda av klart glas; kapsylerna är av vit plast.
Beställningsinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm) med lock på; flaskor är förpackade i individuella celler i fem brickor med 100 stycken per låda
Uppfyllande
Möter ASTM™ E438 typ I och klass A standarder.
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Material (liner) Skummad polyeten
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Clear, Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borosilicate Glass, Borosilikatglas (typ 1)
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) God kemisk beständighet mot syror, alkalier, lösningsmedel, alkoholer, oljor, hushållskosmetika och vattenhaltiga produkter
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förpackningstyp Cellulära brickor
Volym (engelska) 0,67 oz.
Produktlinje Wheaton
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 500/Cs.
Stängningsstorlek 12,3 mm
Markeringspunkt Nej
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, typ I, klass A
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Scintillationsflaska