Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glas 20mL scintillationsflaskor: Polypropenlock
Produktkod. 11586315 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material (liner):
Metallfolie
Skummad polyeten
Stängningsstorlek:
12,3 mm
13,1 mm
Färg:
Klart
Klart, White
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Stängningsstorlek Färg Förpackningsstorlek
11586315 Skummad polyeten 13,1 mm Klart Paket med 500
10560503 Skummad polyeten 12,3 mm Klart, White Paket med 500
11768819 Metallfolie 13,1 mm Klart, White Paket med 500
11748819 Metallfolie 12,3 mm Klart Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11586315 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 986560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4517.73 SEK
    4245.86 SEK / Paket med 500
    Save 271.87 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-11-2026
Upprätthåll tätningens integritet med olika lockfoder. Wheaton Science Products™ Glas 20 ml scintillationsflaskor: Polypropenlock är kemiskt inerta, lämpliga för starka lösningsmedel och kemikalier med hög renhet.
  • Kemiskt inert, lämplig för starka lösningsmedel och kemikalier med hög renhet
  • Olika lockfoder tillgängliga för att bibehålla tätningens integritet
  • Antalet bakgrunder är konsekventa och låga; ultraviolett överföring är hög
  • Med skruvlock fästa på flaskor
Beställningsinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm) med lock på; flaskor är förpackade i individuella celler i fem brickor med 100 stycken per låda
Uppfyllande
Möter ASTM™ E438 typ I och klass A standarder.
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Material (liner) Skummad polyeten
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas, Borosilicate Glass (Type 1)
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) God kemisk beständighet mot syror, alkalier, lösningsmedel, alkoholer, oljor, hushållskosmetika och vattenhaltiga produkter
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förpackningstyp Cellulära brickor
Volym (engelska) 0,67 oz.
Produktlinje Wheaton
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 500/Cs.
Stängningsstorlek 13,1 mm
Markeringspunkt No
Lämplig för ändamålet Certified Quality
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, typ I, klass A
Höjd (metrisk) 61 mm
Produkttyp Scintillationsflaska