Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glas 20mL scintillationsflaskor: Polypropenlock
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Upprätthåll tätningens integritet med olika lockfoder. Wheaton Science Products™ Glas 20 ml scintillationsflaskor: Polypropenlock är kemiskt inerta, lämpliga för starka lösningsmedel och kemikalier med hög renhet.
- Kemiskt inert, lämplig för starka lösningsmedel och högrena kemikalier
- Olika lock liners finns tillgängliga för att bibehålla tätningens integritet
- Bakgrundsräkningarna är konsekventa och låga; ultraviolett transmission är hög
- Med skruvlock fästa på ampuller
- Flaskor är gjorda av klart glas; kapsylerna är av vit plast.
Beställningsinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm) med lock på; flaskor är förpackade i individuella celler i fem brickor med 100 stycken per låda
Uppfyllande
Möter ASTM™ E438 typ I och klass A standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Material (liner) | Metallfolie, massa |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,1 tum |
| Färg | Clear, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borosilicate Glass, Borosilikatglas (typ 1) |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| För användning med (applikation) | Goda barriäregenskaper och motståndskraft mot kolväten, oljor, ketoner och alkoholer |
| Höjd (engelska) | 2,4 tum |
| Förpackningstyp | Cellulära brickor |
| Visa mer |