Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glas 20 ml scintillationsflaskor och ureakapslar
Produktkod. 10179592 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material (liner):
Kona av polyeten
Metallfolie
Polyetenskiva
Stängningsstorlek:
22-400
24-400
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Stängningsstorlek Färg unitSize
10179592 Metallfolie 24-400 Klart Paket med 500
11506325 Polyetenskiva 24-400 Klart Paket med 500
11758819 Metallfolie 22-400 Vitt Paket med 500
10006761 Polyetenskiva 22-400 Vitt Paket med 500
10458043 Kona av polyeten 22-400 Vitt Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10179592 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 986562
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upprätthåller tätningens integritet med olika lockfoder. Wheaton Science Products™ Glas 20 ml scintillationsflaskor och ureakapslar är lämpliga för starka lösningsmedel och kemikalier med hög renhet.
  • Kemiskt inert, lämplig för starka lösningsmedel och kemikalier med hög renhet
  • Olika lockfoder tillgängliga för att bibehålla tätningens integritet
  • Antalet bakgrunder är konsekventa och låga; ultraviolett överföring är hög
  • Med skruvlock fästa på flaskor
Beställningsinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm) med lock på; flaskor är förpackade i individuella celler i fem brickor med 100 stycken per låda
Uppfyllande
Möter ASTM™ E438 Typ I och Klass A .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Metallfolie
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Erbjuder överlägsen vridmomenthållning och utmärkta tätningsegenskaper
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förpackningstyp Cellulära brickor
Volym (engelska) 0,67 oz.
Stängningsmaterial Urea
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 24-400
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, typ I, klass A
Höjd (metrisk) 61 mm