Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glas 20 ml scintillationsflaskor och ureakapslar
Produktkod. p-206266 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Kona av polyeten
Metallfolie
Polyetenskiva
Stängningsstorlek:
22-400
24-400
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10179592
Brand: DWK Life Sciences 986562
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upprätthåller tätningens integritet med olika lockfoder. Wheaton Science Products™ Glas 20 ml scintillationsflaskor och ureakapslar är lämpliga för starka lösningsmedel och kemikalier med hög renhet.
  • Kemiskt inert, lämplig för starka lösningsmedel och kemikalier med hög renhet
  • Olika lockfoder tillgängliga för att bibehålla tätningens integritet
  • Antalet bakgrunder är konsekventa och låga; ultraviolett överföring är hög
  • Med skruvlock fästa på flaskor
Beställningsinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 tum. (28 x 61 mm) med lock på; flaskor är förpackade i individuella celler i fem brickor med 100 stycken per låda
Uppfyllande
Möter ASTM™ E438 Typ I och Klass A .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Metallfolie
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Erbjuder överlägsen vridmomenthållning och utmärkta tätningsegenskaper
Höjd (engelska) 2,4 tum
Förpackningstyp Cellulära brickor
Volym (engelska) 0,67 oz.
Stängningsmaterial Urea
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 61 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, typ I, klass A
Stängningsstorlek 24-400