Beskrivning
- Wheaton 33 lågutdragbart borosilikatglas
- Djupkjolar svart fenolskruvlock med 14B gummifoder
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | 14B Gummi |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 19 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 12 ml |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 3,2 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |