Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Spädningsflaskor av glas
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
- Kapacitet: 4ml
- Diameter x höjd: 15 x 48mm
- 13-425 skruvlock med vit 14B gummifoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | 14B Gummi |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 1.08 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |