Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ EPA-flaskor av glas
Produktkod. 10701824 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Certifikat och efterlevnad:
USP Typ I
USP Typ I, ASTM E438, typ I
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Certifikat och efterlevnad Färg Förpackningsstorlek
10701824 USP Typ I Bärnsten Paket med 72
10144222 USP Typ I, ASTM E438, typ I Klart Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10701824 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 225315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3780.00 SEK
    3589.42 SEK / Paket med 72
    Save 190.58 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-02-2027
Innehåller
Skruvlock med öppen topp med 10 mm TFE och 90 mm silikonseptum
Välj genomskinliga eller bärnstensfärgade flaskor av borosilikatglas
  • Kapacitet 40 ml
  • GPI-gänga, 24-400
Idealisk för användning vid vattenprovtagning enligt US EPA 40CFR136 Riktlinjer för upprättande av testprocedurer för analys av föroreningar .
Specifikationer
Material (liner) PTFE/silikon
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 40 mL
För användning med (applikation) För användning vid vattenprovtagning
Höjd (engelska) 3,77 tum.
Inkluderar Öppna övre skruvlock med 10 mm TFE och 90 mm silikonseptum
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1,35 oz.
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
Höjd (metrisk) 96 mm