Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ EPA-flaskor av glas
Produktkod. p-204433 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Certifikat och efterlevnad:
USP Typ I
USP Typ I, ASTM E438, typ I
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 10701824
Brand: DWK Life Sciences 225315
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Skruvlock med öppen topp med 10 mm TFE och 90 mm silikonseptum
Välj genomskinliga eller bärnstensfärgade flaskor av borosilikatglas
  • Kapacitet 40 ml
  • GPI-gänga, 24-400
Idealisk för användning vid vattenprovtagning enligt US EPA 40CFR136 Riktlinjer för upprättande av testprocedurer för analys av föroreningar .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/silikon
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 40 mL
För användning med (applikation) För användning vid vattenprovtagning
Höjd (engelska) 3,77 tum.
Inkluderar Öppna övre skruvlock med 10 mm TFE och 90 mm silikonseptum
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1,35 oz.
Höjd (metrisk) 96 mm
Certifikat och efterlevnad USP Typ I