Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas i Lab File Med kepsar påsatta
Produktkod. 10256074 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Höjd (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Material (liner):
14B Gummi
PTFE/14B Gummi
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Material (liner) Förpackningsstorlek
10256074 20 ml 60 mm 28 mm 14B Gummi Paket med 72
10122531 2 ml 38 mm 12 mm 14B Gummi Paket med 288
10514481 4 ml 48 mm 15 mm 14B Gummi Paket med 144
10612332 8 ml 63 mm 17 mm 14B Gummi Paket med 144
11758779 2 ml 38 mm 12 mm PTFE/14B Gummi Paket med 288
10336662 4 ml 48 mm 15 mm PTFE/14B Gummi Paket med 144
10633703 8 ml 63 mm 17 mm PTFE/14B Gummi Paket med 144
10318294 40 ml 98 mm 28 mm 14B Gummi Paket med 72
10603703 40 ml 98 mm 28 mm PTFE/14B Gummi Paket med 72
10599502 20 ml 60 mm 28 mm PTFE/14B Gummi Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10256074 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W224820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 SEK
    1714.59 SEK / Paket med 72
    Save 360.41 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
WHEATON™ Glasprovflaskor med Lab File fästa kapslar erbjuder mångsidig förvaring för prover och tomma ampuller. Tillverkade av glasrör för jämn tjocklek är ampuller och kapslar autoklaverbara. Bärnstensborosilikatglas skyddar ljuskänsligt innehåll.
Fästa lock hjälper till att upprätthålla renlighet
  • Lab File Med partitionerade brickor finns ett enkelt sätt att förvara tomma flaskor eller inventera prover
  • Erbjuder en mängd användningsområden, från provförvaring till frystorkning
  • Tillverkad av glasrör för jämn tjocklek på sidvägg och botten
  • Flaskor och kapslar är autoklaverbara
  • Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas för att skydda ljuskänsliga produkter
  • Solid topp, svarta fenolhattar
  • 14B gummifodrad svart fenolisk skruvlock lämplig för vattenbaserade prover
  • PTFE/14B gummifodrad svart fenolisk skruvlock lämplig för organiska prover
Beställningsinfo
Ersättningslock kan köpas separat.
Uppfyllande
Bärnstensfärgade flaskor överensstämmer med USP Typ 1-krav för ljustransmission.
Specifikationer
Material (liner) 14B Gummi
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 20 ml
För användning med (applikation) Låg profil för större stabilitet och mindre dödvolym ovanför provet, vilket gör det idealiskt för förvaring av sammansatta ämnen
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 5 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 72/Cs.
Markeringspunkt Nej
För användning med (utrustning) MT File™ och Vial Rack
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
Höjd (metrisk) 60 mm
Produkttyp Provflaska i Lab File