Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas i Lab File Med kepsar påsatta
Produktkod. 10633703 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Höjd (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Material (liner):
14B Gummi
PTFE/14B Gummi
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Material (liner) unitSize
10633703 8 ml 63 mm 17 mm PTFE/14B Gummi Paket med 144
10122531 2 ml 38 mm 12 mm 14B Gummi Paket med 288
10514481 4 ml 48 mm 15 mm 14B Gummi Paket med 144
10612332 8 ml 63 mm 17 mm 14B Gummi Paket med 144
11758779 2 ml 38 mm 12 mm PTFE/14B Gummi Paket med 288
10336662 4 ml 48 mm 15 mm PTFE/14B Gummi Paket med 144
10256074 20 ml 60 mm 28 mm 14B Gummi Paket med 72
10318294 40 ml 98 mm 28 mm 14B Gummi Paket med 72
10603703 40 ml 98 mm 28 mm PTFE/14B Gummi Paket med 72
10599502 20 ml 60 mm 28 mm PTFE/14B Gummi Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10633703 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W224684
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fästa lock hjälper till att upprätthålla renlighet
Lab File med uppdelade brickor ger ett enkelt sätt att förvara tomma flaskor eller att inventera prover.
  • Erbjud en mängd olika användningsområden, från provförvaring till frystorkning
  • Tillverkad av glasrör för jämn sidovägg och bottentjocklek
  • Flaskor och kapsyler är autoklaverbara
  • Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas för att skydda ljuskänsliga produkter
Cap och Cap Liners
  • Solid topp, svarta fenollock
  • 14B gummifodrat svart fenolskruvlock för vattenhaltiga prover
  • PTFE/14B gummifodrad svart fenolskruvlock för organiska prover
Beställningsinfo
Ersättningslock kan köpas separat.
Uppfyllande
Bärnstensfärgade flaskor överensstämmer med USP Typ 1-krav för ljustransmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/14B Gummi
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 8 ml
För användning med (applikation) Låg profil för större stabilitet och mindre dödvolym ovanför provet, vilket gör det idealiskt för förvaring av sammansatta ämnen
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 2.2 dr.
Produktlinje Wheaton
Volym (metrisk) Totalt 8 mL
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock
För användning med (utrustning) MT File™ och Vial Rack
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
Höjd (metrisk) 63 mm
Produkttyp Flaska