Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Provflaskor av glas i Lab File utan mössor
Produktkod. 10218844 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
30 ml
40 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningstyp:
2 x krympförpackade förpackningar
Partitionerat fack
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 10218844
Brand: DWK Life Sciences 224832
Only null left
Add to basket
Add to basket
Förpackad i partitionerade brickor, utan lock
Uppdelade brickor ger ett enkelt sätt att inventera prover eller att förvara tomma flaskor.
  • Autoklaveringsbar
  • Klara eller bärnstensfärgade flaskor
    • Klara flaskor gjorda av lågextraherande borosilikatglas som ger överlägsen kemisk resistens
    • Bärnstensfärgade flaskor gjorda av borosilikatglas som skyddar ljuskänsliga produkter
    Order Info
    Kepsar tillgängliga separat
    Compliance
    Klara flaskor överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM™ E 438 Typ 1, klass A krav. Bärnstensfärgade flaskor överensstämmer med USP Typ 1 krav för ljusgenomsläpplighet.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Färg Klart
    Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
    Material Borsilikatglas
    Volym (metrisk) 25 ml
    Förpackningstyp Partitionerat fack
    Trådstil Skruva
    Volym (engelska) 6.76 dr.
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Förslutningstyp Skruvlock
    Höjd (metrisk) 70 mm
    Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A
    Typ Provflaska in Lab File
    Stängningsstorlek 24-400
    För användning med (utrustning) MT File™ och Vial Rack